3-Amino-o-toluic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-2-methylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 52130-17-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 2803090
Formula:
C₈H₉NO₂ Peso molecolare: 151.16 g/mol Punto di ebollizione: 347 Punto di fusione: 185…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075026 CAS Number: 52130-17-3 |