Stampa…
6-Methylanthranil acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
A15187.06 A15187.14 A15187.22
A15187.06EA 74.7 EUR
A15187.06 A15187.14 A15187.22
6-Methylanthranil acid 98%
6-Methylanthranil acid
Purity: 98% CAS No.: 4389-50-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: ca 127° dec. Beilstein Reference: 2803391
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 127 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007809
CAS Number: 4389-50-8