5-Methylanthranil acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2941-78-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 1101527
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 317 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 175 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007909 CAS Number: 2941-78-8 EINECS: 220-932-3 |