Stampa…
5-Methylanthranil acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
160200010 160200050 160200250
ACRO160200010EA 33.8 EUR
ACRO160200010 ACRO160200050 ACRO160200250
5-Methylanthranil acid 97%
5-Methylanthranil acid
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 174…177 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007909
CAS Number: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %