Stampa…
3-Methylanthranil acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
B24230.03 B24230.06
B24230.03EA 19.8 EUR
B24230.03 B24230.06
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Purity: 98% CAS No.: 4389-45-1 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 174-177° Beilstein Reference: 2359694
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 174…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007745
CAS Number: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2