Stampa…
3-Methylanthranil acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
103970100 103970500
ACRO103970100EA 75.8 EUR
ACRO103970100 ACRO103970500
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 173…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007745
CAS Number: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2
Visualizza i codici
Appearance Pink to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %