p-Toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 99-94-5
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 181°(357°F)
Melting Point: 178-182°
Boiling Point: 274°
Beilstein Reference: 507600
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002565
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di ebollizione: 274 °C Punto di fusione: 178…182 °C Densità: 1,06 Flash Pt: 181 °C (357 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002565 CAS Number: 99-94-5 EINECS: 202-803-3 Merck Index: 14,9535 |