Stampa…
p-Toluic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
139060010 139061000 139062500
ACRO139060010EA 122 EUR
ACRO139060010 ACRO139061000 ACRO139062500
p-Toluic acid 98%
p-Toluic acid
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 274…275 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 179…182 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002565
CAS Number: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 12,09673
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)