4-tert-Butylbenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 98-73-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 164-168°
Boiling Point: 280° dec.
Beilstein Reference: 607545
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002563
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 280 °C (dec.) Punto di fusione: 164…168 °C Densità: 0,6 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 180 °C (356 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002563 CAS Number: 98-73-7 EINECS: 202-696-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |