Stampa…
m-Toluic acid per sintesi
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21902.0250 8.21902.1000
8.21902.0250EA 39.2 EUR
8.21902.0250 8.21902.1000
m-Toluic acid per sintesi
m-Toluic acid
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136.15 g/mol
Punto di ebollizione: 263
Punto di fusione: 108…111 °C
Densità: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002523
CAS Number: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Visualizza i codici
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 108 - 111 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
pH 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C