m-Toluic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 99-04-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 108-110°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 970526
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002523
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di ebollizione: 263 °C Punto di fusione: 108…110 °C Densità: 1,050 Flash Pt: 150 °C (302 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002523 CAS Number: 99-04-7 EINECS: 202-723-9 Merck Index: 14,9535 |