m-Toluic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Methylbenzoic acid
139050010
139050050
139051000
ACRO139050010EA
86.6
EUR
ACRO139050010
ACRO139050050
ACRO139051000
m-Toluic acid 99%
m-Toluic acid
Formula:
C₈H₈O₂ Peso molecolare: 136.15 g/mol Punto di ebollizione: 263 Punto di fusione: 108…112 °C Densità: 1.054 g/cm³ Flash Pt: 150 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002523 CAS Number: 99-04-7 EINECS: 202-723-9 Merck Index: 12,09673 |
Appearance | Light yellow to light beige Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |