o-Toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 118-90-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 148°(298°F)
Odour: Aromatic
Boiling Point: 258-259°
Beilstein Reference: 1072103
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002477
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di ebollizione: 258…259 °C Punto di fusione: 103…106 °C Densità: 1,060 Flash Pt: 148 °C (298 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002477 CAS Number: 118-90-1 EINECS: 204-284-9 Merck Index: 14,9535 |