Stampa…
o-Toluic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
139040010 139040050 139041000
ACRO139040010EA 97 EUR
ACRO139040010 ACRO139040050 ACRO139041000
o-Toluic acid 98+%
o-Toluic acid
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 103…105 °C
Densità: 1,2555 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002477
CAS Number: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Merck Index: 12,09673
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %