4-Methoxyphenylacetone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 122-84-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 2044332
MDL No.: MFCD00008773
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 266…268 °C Punto di fusione: –15 °C Densità: 1,069 Flash Pt: 101 °C (213 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008773 CAS Number: 122-84-9 EINECS: 204-578-7 |