Stampa…
4-Methoxyphenylacetone 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
189800500 189800050 189802500
ACRO189800500EA 54.2 EUR
ACRO189800500 ACRO189800050 ACRO189802500
4-Methoxyphenylacetone 98+%
4-Methoxyphenylacetone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 266…268 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -15 °C
Densità: 1,067 g/cm³
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008773
CAS Number: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %