Stampa…
3-Methoxyphenylacetone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B20916.03 B20916.06
B20916.03EA 69.1 EUR
B20916.03 B20916.06
3-Methoxyphenylacetone ≥97%
3-Methoxyphenylacetone
Purity: 97% CAS No.: 3027-13-2 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.078 Refractive Index: 1.5252 Appearance: Pale yellow liquid Boiling Point: 258-260° Beilstein Reference: 2044357 MDL No.: MFCD00008771
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 258…260 °C
Densità: 1,078
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008771
CAS Number: 3027-13-2
EINECS: 221-191-9