Stampa…
2-Methoxyphenylacetone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B24495.03 B24495.06
B24495.03EA 31.2 EUR
B24495.03 B24495.06
2-Methoxyphenylacetone ≥98%
2-Methoxyphenylacetone
Purity: 98+% CAS No.: 5211-62-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 128-131°/11mm Beilstein Reference: 2502308 MDL No.: MFCD00008770
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 128…131 °C (11 mmHg)
Densità: 1,062
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008770
CAS Number: 5211-62-1
EINECS: 226-008-6