Acetofenone, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Fenilmetilchetone
MQ100
Formula:
C₈H₈O Peso molecolare: 120.15 g/mol Punto di ebollizione: 201.7 Punto di fusione: 20 Densità: 1.027 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 82 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008724 CAS Number: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 UN: 3334 ADR: 9 Merck Index: 13,00074 |