Stampa…
Acetofenone per sintesi
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Fenilmetilchetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00028.0100 8.00028.1000 8.00028.9026
8.00028.0100EA 39.2 EUR
8.00028.0100 8.00028.1000 8.00028.9026
Acetofenone per sintesi
Acetofenone
Formula: C₈H₈O
Peso molecolare: 120.15 g/mol
Punto di ebollizione: 201.7
Punto di fusione: 20
Densità: 1.027 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008724
CAS Number: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
Merck Index: 13,00074
Visualizza i codici
Solubility 5.5 g/l (20°C)
Melting Point 20 °C
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 82 °C
Refractive Index 1.5339 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 5.2 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 570°C
Synonyms Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP
Hill Formula C8H8O
Chemical Formula CH3COC6H5