Acetofenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Fenilmetilchetone
Purity: 99%
CAS No.: 98-86-2
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5325
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 201-203°
Merck Reference: 14,73
MDL No.: MFCD00008724
Formula:
C₈H₈O Peso molecolare: 120.15 g/mol Punto di ebollizione: 201…203 °C Punto di fusione: 19…20 °C Densità: 1.030 Flash Pt: 76 °C (169 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008724 CAS Number: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 UN: 3334 ADR: 9 Merck Index: 13,00074 |