Stampa…
Acetofenone 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
102410010 102410025 102410050 102412500 102410100
ACRO102410010EA 45.3 EUR
ACRO102410010 ACRO102410025 ACRO102410050 ACRO102412500 ACRO102410100
Acetofenone 98%, puro
Acetofenone
Formula: C₈H₈O
Punto di ebollizione: 202 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 19,6 °C
Densità: 1,028 g/cm³
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008724
CAS Number: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Visual transition interval from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
BSC Certification Passes