Stampa…
Benzylacetone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
105830050 105832500 105830010
ACRO105830050EA 19.7 EUR
ACRO105830050 ACRO105832500 ACRO105830010
Benzylacetone 99%
Benzylacetone
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 235…237 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -13 °C
Densità: 0,9875 g/cm³
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008790
CAS Number: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.985 to 0.99