Stampa…
Isobutyrophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
I0113-25ML I0113-500ML
TCIAI0113-25MLEA 17 EUR
TCIAI0113-25ML TCIAI0113-500ML
Isobutyrophenone ≥98.0% (by GC)
Isobutyrophenone
Formula: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 1 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 84°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008917
CAS Number: 611-70-1
EINECS: 210-275-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da46257bdd61190d1f1eaebd21b0ac320c0689c6&vid=dba56279428dcc6950f50010ead0b0d16f15258c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %