Stampa…
Isobutyrophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
B24628.14 B24628.22
B24628.14EA 36.2 EUR
B24628.14 B24628.22
Isobutyrophenone ≥97%
Isobutyrophenone
Purity: 97% CAS No.: 611-70-1 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 84°(184°F) Refractive Index: 1.5170 Melting Point: 1° Boiling Point: 217° MDL No.: MFCD00008917
Formula: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Peso molecolare: 148.2 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C
Punto di fusione: 1
Densità: 0.988
Flash Pt: 84 °C (184 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008917
CAS Number: 611-70-1
EINECS: 210-275-0