Propiophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07024.0250
8.07024.1000
8.07024.0250EA
35.1
EUR
8.07024.0250
8.07024.1000
Propiophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Propiophenone
Formula:
C₆H₅C(O)CH₂CH₃ Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 18 °C Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009309 CAS Number: 93-55-0 EINECS: 202-257-6 Merck Index: 12,08015 |
|
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 18 °C |
Molar Mass | 134.17 g/mol |
Boiling Point | 214 - 218 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.99 hPa (20 °C) |
Flash Point | 85 °C |
Refractive Index | 1.5258 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone |
Hill Formula | C9H10O |
Chemical Formula | C6H5COC2H5 |