Propiophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Phenyl ethyl ketone, Ethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-1-propanone
Purity: 99%
CAS No.: 93-55-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5260
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 606215
Merck Reference: 14,7830
MDL No.: MFCD00009309
Formula:
C₆H₅C(O)CH₂CH₃ Peso molecolare: 134,18 g/mol Punto di ebollizione: 217…218 °C Punto di fusione: 17…18 °C Densità: 1,008 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009309 CAS Number: 93-55-0 EINECS: 202-257-6 Merck Index: 14,7830 |