Valerophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
Purity: 99%
CAS No.: 1009-14-9
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5143
Melting Point: -9°
Boiling Point: 244-245°
Beilstein Reference: 1907717
MDL No.: MFCD00009480
Formula:
C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃ Peso molecolare: 162,23 g/mol Punto di ebollizione: 244…245 °C Punto di fusione: –9 °C Densità: 0,978 Flash Pt: 102 °C (215 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009480 CAS Number: 1009-14-9 EINECS: 213-767-3 |