Stampa…
Valerophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
140800250 140801000 140800050 140805000
ACRO140800250EA 41.2 EUR
ACRO140800250 ACRO140801000 ACRO140800050 ACRO140805000
Valerophenone 98%
Valerophenone
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009480
CAS Number: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=4a10533db40cea0c2df2231d70b72e6087fa228b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %