Stampa…

Nonanophenone ≥97%

Fornitore: Thermo Scientific

A12238.09 A12238.18
A12238.09EA 48.3 EUR
A12238.09 A12238.18
Nonanophenone ≥97%
Nonanophenone

Purity: 97% CAS No.: 6008-36-2 Molecular Formula: C15H22O Formula Weight: 218.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5060 Melting Point: 14° Boiling Point: 139-140°/2mm Beilstein Reference: 2047454 MDL No.: MFCD00048965

Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₇CH₃
Peso molecolare: 218,34 g/mol
Punto di ebollizione: 139…140 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 14 °C
Densità: 0,940
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048965
CAS Number: 6008-36-2
EINECS: 227-861-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954329dfa1dfb3703f537ff434c29d3d07d6dc94&vid=8404e060bb250a6a8e0cec57e16cf8c5c1d53d5a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR