1-Phenyl-1-decanone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 6048-82-4
Molecular Formula: C16H24O
Formula Weight: 232.37
Flash Point:
Formula:
C₆H₅C(O)(CH₂)₈CH₃ Punto di ebollizione: 165…167 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 34…36 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009582 CAS Number: 6048-82-4 EINECS: 227-946-9 |