Stampa…
Butyrophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 1-Phenylbutan-1-one, Phenyl propyl ketone, 1-Phenyl-1-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41778.0025 8.41778.0250
8.41778.0025EA 51.5 EUR
8.41778.0025 8.41778.0250
Butyrophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Butyrophenone
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa)
Densità: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009397
CAS Number: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 148.2 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 88 °C
Density 0.988 g/cm3
Hill Formula C10H12O