Butyrophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 495-40-9
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5195
Odour: Characteristic
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 508305
MDL No.: MFCD00009397
Formula:
C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃ Punto di ebollizione: 222 °C Punto di fusione: 11…13 °C Densità: 1,021 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009397 CAS Number: 495-40-9 EINECS: 207-799-7 |