Stampa…
Pompe a tamburo, AccuOne ed EnergyOne
Fornitore: BURKLE
5900-1100 5900-1050 5900-1070 5900-2050 5900-2070 5900-2100
300-0086EA 1070 EUR
300-0086 300-0084 300-0085 300-0087 300-0088 300-0089
Pompe a tamburo, AccuOne ed EnergyOne
Pompe Pompe a tamburo
Le pompe per fusti AccuOne ed EnergyOne con l'esclusivo sistema ibrido garantiscono un riempimento rapido, versatile e conveniente. Sono dotate di due diversi sistemi di alimentazione: AccuOne è alimentata da una batteria ricaricabile ad alte prestazioni, EnergyOne è alimentata tramite cavo per il collegamento diretto alla rete elettrica. Le pompe AccuOne ed EnergyOne sono ideqali per applicazioni in cui anche piccole quantità di liquido possono essere aggiunte in contenitori con aperture strette. Le pompe sono realizzate in materiali di alta qualità (PP, PTFE e Hastelloy C) per garantirne un'imbattibile resistenza chimica. Tali materiali le rendono inoltre adatte per la dispensazione di acidi e basi.
  • Esclusivo sistema ibrido: batteria ricaricabile e unità di alimentazione intercambiabili
  • Il TouchPanel è caratterizzato da una tastiera a membrana sigillata per impedire l'accesso di acqua e polvere
  • Eccezionale capacità di pompaggio e di scarico dei residui
  • 1 unità per diverse pompe
  • Eccellente resistenza chimica
La batteria ricaricabile o l'unità di alimentazione sono montate con una chiusura a scatto e sono rimovibili. È possibile eseguire lo scambio in modo semplice e veloce. Quindi è possibile passare all'alimentazione tramite cavo per la pompa AccuOne e all'alimentazione tramite batteria ricaricabile per la pompa EnergyOne. L'uso di una batteria ricaricabile di ricambio come accessorio elimina l'attesa del completamento della carica. L'unità inoltre può essere scollegata in modo veloce e semplice dalla pompa con una chiusura a scatto.
AccuOne
Batteria ricaricabile agli ioni di litio di ultima generazione
È disponibile una batteria ausiliaria di ricambio
Volume di portata fino a 600 l per ogni carica della batteria
EnergyOne
Durata di riempimento illimitata
Disponibile con unità di alimentazione o batteria ricaricabile (disponibile come accessorio)
Con unità di alimentazione e gomito di scarico fisso
The barrel pump driven by rechargeable battery, AccuOne, features a unique new hybrid system with complete flexibility and independence from the electrical network. A powerful light rechargeable battery with the latest next generation lithium-ion technology, without memory effect, with auto-stop function before deep discharge.