4-Isopropylbenzonitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A11954.03
A11954.06
A11954.14
A11954.03EA
35.2
EUR
A11954.03
A11954.06
A11954.14
4-Isopropylbenzonitrile 95%
4-Isopropylbenzonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 13816-33-6
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 88-90°/5mm
MDL No.: MFCD00052966
Formula:
C₁₀H₁₁N Peso molecolare: 145,2 g/mol Punto di ebollizione: 88…90 °C (5 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052966 CAS Number: 13816-33-6 EINECS: 237-492-3 |