Stampa…
4-Tolualdehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
139001000 139005000 139000025
ACRO139001000EA 29.6 EUR
ACRO139001000 ACRO139005000 ACRO139000025
4-Tolualdehyde 97%
4-Tolualdehyde
Formula: C₈H₈O
Punto di ebollizione: 204…205 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,015 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006954
CAS Number: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025