4-Isopropylbenzaldehyde tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cuminaldehyde
Purity: 90%
CAS No.: 122-03-2
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5300
Boiling Point: 234-235°
Beilstein Reference: 636547
Merck Reference: 14,2621
MDL No.: MFCD00006953
Formula:
C₁₀H₁₂O Peso molecolare: 148.2 g/mol Punto di ebollizione: 234…235 °C Densità: 0.979 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006953 CAS Number: 122-03-2 EINECS: 204-516-9 Merck Index: 14,2621 |