Stampa…
4-Isopropylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cuminaldehyde
334880050 334881000 334885000
ACRO334880050EA 31 EUR
ACRO334880050 ACRO334881000 ACRO334885000
4-Isopropylbenzaldehyde 98%
4-Isopropylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148.2 g/mol
Punto di ebollizione: 234…235 °C (760 mmHg)
Densità: 0.979 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006953
CAS Number: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Index: 13,02648
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.975 to 0.983 g/ml
GC ≥97.5 %