Stampa…
4-tert-Butylbenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
A15740.14 A15740.06 A15740.22
A15740.14EA 156 EUR
A15740.14 A15740.06 A15740.22
4-tert-Butylbenzaldehyde ≥97%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 939-97-9 Molecular Formula: C11H14O Formula Weight: 162.23 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5285 Boiling Point: 244-246° Beilstein Reference: 1906461 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00035742
Formula: C₁₁H₁₄O
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 244…246 °C
Densità: 0,970
Flash Pt: 101 °C (213 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035742
CAS Number: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9,III