2-Tolualdehyde ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 529-20-4
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Almond-like
Melting Point: -35°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 605841
Merck Reference: 14,9527
MDL No.: MFCD00003338
Formula:
C₈H₈O Punto di ebollizione: 199…200 °C Punto di fusione: –35 °C Densità: 1,037 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003338 CAS Number: 529-20-4 EINECS: 208-452-2 Merck Index: 14,9527 |