4-Bromo-2-nitrotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 60956-26-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Flash Point:
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Punto di ebollizione: 130 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 45…48 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041243 CAS Number: 60956-26-5 EINECS: 262-536-3 |