Stampa…
4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
A10718.14 A10718.22
A10718.14EA 72.7 EUR
A10718.14 A10718.22
4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
4-Bromo-3-nitrotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 5326-34-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 96°/1mm Beilstein Reference: 1945925 MDL No.: MFCD00024180
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,03 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 29…32 °C
Densità: 1,578
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024180
CAS Number: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6