2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7745-93-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1941232
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Punto di ebollizione: 175 °C (38 mmHg) Punto di fusione: 74…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007195 CAS Number: 7745-93-9 EINECS: 231-809-9 |