Stampa…
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
A15236.14 A15236.22 A15236.36
A15236.14EA 36.4 EUR
A15236.14 A15236.22 A15236.36
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 97+% CAS No.: 100-11-8 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 742796 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007373
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,03 g/mol
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007373
CAS Number: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II