Stampa…
α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
128530250 128531000 128535000
ACRO128530250EA 37.4 EUR
ACRO128530250 ACRO128531000 ACRO128535000
α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,03 g/mol
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 98…100 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007373
CAS Number: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥98.5 %