α-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3958-57-4
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 153-154°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007271
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Punto di ebollizione: 153…154 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 56…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007271 CAS Number: 3958-57-4 EINECS: 223-557-3 UN: 3261 ADR: 8,II |