α-Bromo-2-nitrotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3958-60-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Punto di fusione: 45…48 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007184 CAS Number: 3958-60-9 EINECS: 223-558-9 UN: 3261 ADR: 8,II |