Stampa…
α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
148310050 148310250
ACRO148310050EA 41.5 EUR
ACRO148310050 ACRO148310250
α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
α-Bromo-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 44…48 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007184
CAS Number: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥96.0 %