Stampa…
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
L10658.03 L10658.06
L10658.03EA 35.5 EUR
L10658.03 L10658.06
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 72678-19-4 Molecular Formula: C7H4Br2F3N Formula Weight: 318.93 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 64-65°/0.1mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00068181
Formula: C₇H₄Br₂F₃N
Peso molecolare: 318,92 g/mol
Punto di ebollizione: 64…65 °C (0,1 mmHg)
Punto di fusione: 36…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068181
CAS Number: 72678-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III