2-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 452-63-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1859121
MDL No.: MFCD00017921
Formula:
C₇H₆BrF Punto di ebollizione: 169…170 °C Densità: 1,495 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017921 CAS Number: 452-63-1 EINECS: 207-203-5 UN: 1993 ADR: 3,III |